Tlačiť
Nicotinonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Pyridinecarbonitrile, 3-Cyanopyridine, Pyridine-3-carbonitrile
110860050 110861000 110865000 110860025
ACRO110860050EA 34.22 EUR
ACRO110860050 ACRO110861000 ACRO110865000 ACRO110860025
Nicotinonitrile 98%
Nicotinonitrile
Vzorec: C₆H₄N₂
Teplota varu: 206,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 47…51 °C
Hustota: 1,159 g/cm³
Teplota vzplanutia: 84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00087130
Číslo CAS: 100-54-9
EINECS: 202-863-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to yellow Crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %