Tlačiť
5-Chloro-3-hydroxypyridine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L07568.06 L07568.14
L07568.06EA 59.37 EUR
L07568.06 L07568.14
5-Chloro-3-hydroxypyridine ≥99%
5-Chloro-3-hydroxypyridine
Purity: 99% CAS No.: 74115-12-1 Molecular Formula: C5H4ClNO Formula Weight: 129.55 Melting Point: 159-163° Beilstein Reference: 1422550
Vzorec: C₅H₄ClNO
Teplota tavenia: 159…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006379
Číslo CAS: 74115-12-1
EINECS: 277-727-7