4-Amino-2-chloropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Chloro-4-aminopyridine
B22098.06
B22098.14
B22098.06EA
87.44
EUR
B22098.06
B22098.14
4-Amino-2-chloropyridine 98%
4-Amino-2-chloropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 14432-12-3
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Odour: Unpleasant
Melting Point: 91-94°
Boiling Point: 153°/5mm
Beilstein Reference: 108671
MDL No.: MFCD00060089
Vzorec:
C₅H₅ClN₂ Teplota varu: 153 °C (5 mmHg) Teplota tavenia: 91…94 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00060089 Číslo CAS: 14432-12-3 EINECS: 238-403-0 |