Tlačiť
4-Amino-2-chloropyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-4-aminopyridine
345450050 345450250 345451000
ACRO345450050EA 82.63 EUR
ACRO345450050 ACRO345450250 ACRO345451000
4-Amino-2-chloropyridine 97%
4-Amino-2-chloropyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Teplota varu: 300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 92…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060089
Číslo CAS: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %