Tlačiť
3-Amino-2-chloropyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-3-pyridylamine, 2-Chloropyridin-3-amine
A15830.09 A15830.18 A15830.30
A15830.09EA 32.49 EUR
A15830.09 A15830.18 A15830.30
3-Amino-2-chloropyridine ≥98%
3-Amino-2-chloropyridine
Purity: 98+% CAS No.: 6298-19-7 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Flash Point: 185°(365°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 130-134°/22mm Beilstein Reference: 109814 MDL No.: MFCD00006238
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Mw: 128.56
Teplota varu: 130…134 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: 76…80 °C
Teplota vzplanutia: 185 °C (365 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006238
Číslo CAS: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9