Tlačiť
2-Amino-6-chloropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloro-2-pyridylamine, 6-Chloropyridin-2-amine
L19836.06 L19836.03 L19836.14
L19836.06EA 105.5 EUR
L19836.06 L19836.03 L19836.14
2-Amino-6-chloropyridine 98%
2-Amino-6-chloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 45644-21-1 Molecular Formula: C5H5ClN2 Formula Weight: 128.56 Melting Point: 69-72° Beilstein Reference: 108669
Vzorec: C₅H₅ClN₂
Teplota tavenia: 69…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234068
Číslo CAS: 45644-21-1