Tlačiť
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dichloro-2-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-2-amine
159380050 159380250 159381000
ACRO159380050EA 18.17 EUR
ACRO159380050 ACRO159380250 ACRO159381000
2-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
2-Amino-3,5-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Teplota tavenia: 80…82 °C
Číslo MDL: MFCD00006313
Číslo CAS: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Acid insoluble substances ≤0.05 % (in HCl)