Tlačiť
2-Chloro-5-iodopyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25271.03 B25271.06 B25271.14
B25271.03EA 41.32 EUR
B25271.03 B25271.06 B25271.14
2-Chloro-5-iodopyridine ≥98%
2-Chloro-5-iodopyridine
Purity: 98% CAS No.: 69045-79-0 Molecular Formula: C5H3ClIN Formula Weight: 239.44 Melting Point: 95-98° Beilstein Reference: 108889
Vzorec: C₅H₃ClIN
Teplota tavenia: 95…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863635
Číslo CAS: 69045-79-0