Tlačiť
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
379070010 379070050 379070250
ACRO379070010EA 66.19 EUR
ACRO379070010 ACRO379070050 ACRO379070250
2-Chloro-5-iodopyridine 98+%
2-Chloro-5-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃ClIN
Teplota tavenia: 96…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01863635
Číslo CAS: 69045-79-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.0 %