Tlačiť
2-Chloro-4-iodopyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
378420050 378420250
ACRO378420050EA 67.79 EUR
ACRO378420050 ACRO378420250
2-Chloro-4-iodopyridine 98%
2-Chloro-4-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃ClIN
Teplota tavenia: 41…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861983
Číslo CAS: 153034-86-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to brown-yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 45 °C
GC ≥97.5 %