2-Chloro-5-fluoropyridine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H27462.06
H27462.03
H27462.06EA
108.3
EUR
H27462.06
H27462.03
2-Chloro-5-fluoropyridine 95%
2-Chloro-5-fluoropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 31301-51-6
Molecular Formula: C5H3ClFN
Formula Weight: 131.54
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.503
Melting Point: 19°
Boiling Point: 74°/38mm
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD03095332
Vzorec:
C₅H₃ClFN Teplota varu: 74 °C (38 mmHg) Teplota tavenia: 19 °C Hustota: 1,297 Teplota vzplanutia: 42 °C (108 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03095332 Číslo CAS: 31301-51-6 OSN: 2929 ADR: 6.1,II |