Tlačiť
6-Chloronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
156353-100G 156353-25G 156353-5G
SIAL156353-100GEA 645.3 EUR
SIAL156353-100G SIAL156353-25G SIAL156353-5G
6-Chloronicotinic acid, Sigma-Aldrich®
6-Chloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Mw: 157.56
Teplota varu: 284
Teplota tavenia: 188…189 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006241
Číslo CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5