Tlačiť
6-Chloronicotinic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
A15620.06 A15620.14 A15620.22
A15620.06EA 51.27 EUR
A15620.06 A15620.14 A15620.22
6-Chloronicotinic acid ≥99%
6-Chloronicotinic acid
Purity: 99% CAS No.: 5326-23-8 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 192° dec. Beilstein Reference: 115993
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Mw: 157.56
Teplota varu: 284
Teplota tavenia: ∼ 192 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006241
Číslo CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5