Tlačiť
6-Chloronicotinic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
168690050 168690250 168691000
ACRO168690050EA 51.67 EUR
ACRO168690050 ACRO168690250 ACRO168691000
6-Chloronicotinic acid 99%
6-Chloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Mw: 157.56
Teplota varu: 284
Teplota tavenia: 186…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006241
Číslo CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %