Tlačiť
2,6-Dichloronicotinic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
L20002.03 L20002.06
L20002.03EA 48.94 EUR
L20002.03 L20002.06
2,6-Dichloronicotinic acid ≥97%
2,6-Dichloronicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 38496-18-3 Molecular Formula: C6H3Cl2NO2 Formula Weight: 192.00 Melting Point: 146-151° Beilstein Reference: 136114
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
Teplota tavenia: 146…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075583
Číslo CAS: 38496-18-3