Tlačiť
2-Chloropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C69802-100G C69802-500G C69802-5G
SIALC69802-100GEA 40.91 EUR
SIALC69802-100G SIALC69802-500G SIALC69802-5G
2-Chloropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloropyridine
Vzorec: C₅H₄ClN
Teplota varu: 166 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006228
Číslo CAS: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
OSN: 2822
ADR: 6.1,II