Tlačiť
5-Bromo-2-hydroxypyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
B25267.06 B25267.14
B25267.06EA 33.61 EUR
B25267.06 B25267.14
5-Bromo-2-hydroxypyridine ≥97%
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Purity: 97% CAS No.: 13466-38-1 Molecular Formula: C5H4BrNO Formula Weight: 174.00 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 108751
Vzorec: C₅H₄BrNO
Teplota tavenia: 178…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234042
Číslo CAS: 13466-38-1