Tlačiť
5-Bromo-2-hydroxypyridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-pyridinol, 3-Bromo-6-hydroxypyridine, 3-Bromo-6-pyridinol, 5-Bromopyridin-2-ol
357640050 357640250
ACRO357640050EA 68.19 EUR
ACRO357640050 ACRO357640250
5-Bromo-2-hydroxypyridine 99%
5-Bromo-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
Teplota tavenia: 179…182 °C
Číslo MDL: MFCD00234042
Číslo CAS: 13466-38-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
GC ≥98.5 %