Tlačiť
2-Bromo-3-hydroxypyridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-3-pyridinol
152170050 152170250
ACRO152170050EA 56.96 EUR
ACRO152170050 ACRO152170250
2-Bromo-3-hydroxypyridine 99%
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₄BrNO
Teplota varu: 232 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 185…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006220
Číslo CAS: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %