Tlačiť
5-Bromo-2-methoxypyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
376880050 376880250
ACRO376880050EA 63.78 EUR
ACRO376880050 ACRO376880250
5-Bromo-2-methoxypyridine 97%
5-Bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
Teplota varu: 80 °C (12 mmHg)
Teplota vzplanutia: 96 °C
Číslo MDL: MFCD01318952
Číslo CAS: 13472-85-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %