Tlačiť
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-3-nitropyridin-2-amine, 5-Bromo-3-nitro-2-pyridylamine
A14985.14 A14985.06
A14985.14EA 164.06 EUR
A14985.14 A14985.06
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine 97%
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Purity: 97% CAS No.: 6945-68-2 Molecular Formula: C5H4BrN3O2 Formula Weight: 218.01 Melting Point: 206-210° Beilstein Reference: 383851
Vzorec: C₅H₄BrN₃O₂
Mw: 218.01
Teplota tavenia: 206…210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00047441
Číslo CAS: 6945-68-2