Tlačiť
4-Amino-3-bromopyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-pyridylamine, 3-Bromopyridin-4-amine
360620010 360620050
ACRO360620010EA 83.83 EUR
ACRO360620010 ACRO360620050
4-Amino-3-bromopyridine 98%
4-Amino-3-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Teplota varu: 244 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 67…71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02068297
Číslo CAS: 13534-98-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 71 °C
GC ≥97.5 %