Tlačiť
5-Amino-2-bromopyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20008.06 L20008.14
L20008.06EA 152.83 EUR
L20008.06 L20008.14
5-Amino-2-bromopyridine 97%
Purity: 97% CAS No.: 13534-97-9 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 109102
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Teplota tavenia: 75…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01646116
Číslo CAS: 13534-97-9