Tlačiť
2-Amino-6-bromopyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-2-pyridylamine, 6-Bromopyridin-2-amine
H26555.06 H26555.14
H26555.06EA 118.33 EUR
H26555.06 H26555.14
2-Amino-6-bromopyridine 98%
2-Amino-6-bromopyridine
Purity: 98% CAS No.: 19798-81-3 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 88-91° MDL No.: MFCD00137843
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Teplota tavenia: 88…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137843
Číslo CAS: 19798-81-3