Tlačiť
2-Amino-6-bromopyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Bromo-2-pyridylamine, 6-Bromopyridin-2-amine
376870050 376870250 376871000
ACRO376870050EA 96.67 EUR
ACRO376870050 ACRO376870250 ACRO376871000
2-Amino-6-bromopyridine 98%
2-Amino-6-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Teplota tavenia: 88…91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00137843
Číslo CAS: 19798-81-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
GC ≥97.5 %