Tlačiť
2-Amino-5-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
122858-25G 122858-5G
SIAL122858-25GEA 89.05 EUR
SIAL122858-25G SIAL122858-5G
2-Amino-5-bromopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Teplota varu: 244 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 136…139 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006323
Číslo CAS: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9