Tlačiť
2-Amino-5-bromopyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
A14280.06 A14280.14 A14280.22
A14280.06EA 42.52 EUR
A14280.06 A14280.14 A14280.22
2-Amino-5-bromopyridine 98%
2-Amino-5-bromopyridine
Purity: 98% CAS No.: 1072-97-5 Molecular Formula: C5H5BrN2 Formula Weight: 173.01 Melting Point: 135-140° Beilstein Reference: 108737
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Teplota varu: 244 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 135…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006323
Číslo CAS: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9