Tlačiť
2-Amino-5-bromopyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
153740050 153740250
ACRO153740050EA 46.13 EUR
ACRO153740050 ACRO153740250
2-Amino-5-bromopyridine 97%
2-Amino-5-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Teplota varu: 244 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 135…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006323
Číslo CAS: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %