Tlačiť
2-Amino-3-bromopyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
360580050 360580250
ACRO360580050EA 68.19 EUR
ACRO360580050 ACRO360580250
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Vzorec: C₅H₅BrN₂
Teplota tavenia: 61…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095187
Číslo CAS: 13534-99-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
GC ≥97.5 %