5-Bromo-2-fluoropyridine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L19537.06
L19537.14
L19537.06EA
121.94
EUR
L19537.06
L19537.14
5-Bromo-2-fluoropyridine ≥98%
5-Bromo-2-fluoropyridine
Purity: 98%
CAS No.: 766-11-0
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5294
Odour: Characteristic
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 1363171
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01863742
Vzorec:
C₅H₃BrFN Teplota varu: 162…164 °C Hustota: 1,72 Teplota vzplanutia: 73 °C (163 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01863742 Číslo CAS: 766-11-0 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |