Tlačiť
5-Bromo-2-fluoropyridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
378460050 378460250
ACRO378460050EA 56.56 EUR
ACRO378460050 ACRO378460250
5-Bromo-2-fluoropyridine 99%
5-Bromo-2-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃BrFN
Teplota varu: 63 °C (15 mmHg)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Číslo MDL: MFCD01863742
Číslo CAS: 766-11-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %