Tlačiť
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H25766.03 H25766.06
H25766.03EA 47.27 EUR
H25766.03 H25766.06
3-Bromo-5-fluoropyridine 97%
3-Bromo-5-fluoropyridine
Purity: 99% CAS No.: 407-20-5 Molecular Formula: C5H3BrFN Formula Weight: 175.99 Flash Point: 64°(148°F) Odour: Characteristic UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04112555
Vzorec: C₅H₃BrFN
Mw: 175.99
Teplota tavenia: 24…28 °C
Teplota vzplanutia: 64 °C (148 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112555
Číslo CAS: 407-20-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III