Tlačiť
5-Bromonicotinic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-5-pyridine carboxylic acid, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 5-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
211390100 211390500 211392500
ACRO211390100EA 32.17 EUR
ACRO211390100 ACRO211390500 ACRO211392500
5-Bromonicotinic acid 98%
5-Bromonicotinic acid
Vzorec: C₆H₄BrNO₂
Teplota varu: 300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 178…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009783
Číslo CAS: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow-grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥180 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 %