Tlačiť
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
378980010 378980050
ACRO378980010EA 114.32 EUR
ACRO378980010 ACRO378980050
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Teplota tavenia: 65…69 °C
Číslo MDL: MFCD00234006
Číslo CAS: 40473-01-6
OSN: 2811
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 69 °C
GC ≥97.5 %