2-Bromo-3-chloropyridine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L20012.03
L20012.06
L20012.03EA
31.25
EUR
L20012.03
L20012.06
2-Bromo-3-chloropyridine ≥97%
2-Bromo-3-chloropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 96424-68-9
Molecular Formula: C5H3BrClN
Formula Weight: 192.44
Melting Point: 59-61°
Beilstein Reference: 1561638
Vzorec:
C₅H₃BrClN Mw: 192.44 Teplota tavenia: 59…61 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04039344 Číslo CAS: 96424-68-9 |