Tlačiť
3-Bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
B80208-100G B80208-25G B80208-5G
SIALB80208-100GEA 197.88 EUR
SIALB80208-100G SIALB80208-25G SIALB80208-5G
3-Bromopyridine, Sigma-Aldrich®
3-Bromopyridine
Vzorec: C₅H₄BrN
Mw: 158
Teplota varu: 173
Teplota tavenia: –27 °C
Hustota: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006373
Číslo CAS: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
OSN: 2810
ADR: 6.1 III