Tlačiť
2-Bromopyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B80100-100G B80100-25G B80100-500G
SIALB80100-100GEA 147.41 EUR
SIALB80100-100G SIALB80100-25G SIALB80100-500G
2-Bromopyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromopyridine
Vzorec: C₅H₄BrN
Mw: 158
Teplota varu: 192
Teplota tavenia: –40.1 °C
Hustota: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006219
Číslo CAS: 109-04-6
EINECS: 203-641-6
OSN: 2810
ADR: 6.1 II