Tlačiť
Pyridazine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
131760050 131760500
ACRO131760050EA 61.37 EUR
ACRO131760050 ACRO131760500
Pyridazine 98+%
Pyridazine
Vzorec: C₄H₄N₂
Teplota varu: 208 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –8 °C
Hustota: 1,103 g/cm³
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006463
Číslo CAS: 289-80-5
EINECS: 206-025-5
Merck Index: 12,08152
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5225 to 1.5245 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %