Tlačiť
Pyren 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
180830250 180831000 180835000
ACRO180830250EA 51.74 EUR
ACRO180830250 ACRO180831000 ACRO180835000
Pyren 98%
Pyrene
Vzorec: C₁₆H₁₀
Teplota varu: 393 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 148…152 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004136
Číslo CAS: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b03eb6b87b60315a282988993f066fd2d3af129&vid=d3f1ffa103d650d2e9f49139db04842dfa6ca0ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
GC ≥97.5 %