Tlačiť
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
05091-1KG-F 05091-25KG-F
SIAL05091-1KG-FEA 220.62 EUR
SIAL05091-1KG-F SIAL05091-25KG-F
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₈N₂
Teplota varu: 218 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8839 g/cm³ (16 °C)
Číslo MDL: MFCD00005243
Číslo CAS: 67-51-6
EINECS: 200-657-5