Tlačiť
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethylpyrazol, 3,5-Dimethyl-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole
A10157.0B A10157.18 A10157.30
A10157.0BEA 446.05 EUR
A10157.0B A10157.18 A10157.30
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole ≥99%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 99% CAS No.: 67-51-6 Molecular Formula: C5H8N2 Formula Weight: 96.13 pH: 6.7 Melting Point: 105-108° Boiling Point: 218° Beilstein Reference: 106325 MDL No.: MFCD00005243
Vzorec: C₅H₈N₂
Teplota varu: 218 °C
Teplota tavenia: 105…108 °C
Hustota: 0,8839 g/cm³ (16 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005243
Číslo CAS: 67-51-6
EINECS: 200-657-5