Tlačiť
1-Methyl-1H-pyrazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methylpyrazole
373540100 373540500
ACRO373540100EA 109.91 EUR
ACRO373540100 ACRO373540500
1-Methyl-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₆N₂
Teplota varu: 127 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,993 g/cm³
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144943
Číslo CAS: 930-36-9
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %