Tlačiť
1H-Pyrazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Pyrazole, 1H-Pyrazole
A14186.14 A14186.22
A14186.14EA 68.99 EUR
A14186.14 A14186.22
1H-Pyrazole ≥98%
1H-Pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 288-13-1 Molecular Formula: C3H4N2 Formula Weight: 68.08 Odour: Unpleasant Melting Point: 66-70° Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 103775 Merck Reference: 14,7960 MDL No.: MFCD00005234
Vzorec: C₃H₄N₂
Teplota varu: 186…188 °C
Teplota tavenia: 66…70 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005234
Číslo CAS: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 14,7960