Tlačiť
2,3,5-Trimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W324426-100G-K W324426-1KG-K
SIALW324426-100G-KEA 553.95 EUR
SIALW324426-100G-K SIALW324426-1KG-K
2,3,5-Trimethylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trimethylpyrazine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Teplota varu: 171 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,9958 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00006145
Číslo CAS: 14667-55-1
EINECS: 238-712-0
OSN: 1993
ADR: 3,III