Tlačiť
2,5-Dimethylpyrazine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
174520050 174520250
ACRO174520050EA 72.6 EUR
ACRO174520050 ACRO174520250
2,5-Dimethylpyrazine 99%
2,5-Dimethylpyrazine
Vzorec: C₆H₈N₂
Teplota varu: 155 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 15 °C
Hustota: 0,99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006147
Číslo CAS: 123-32-0
EINECS: 204-618-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4987 to 1.5007 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %