Tlačiť
2-Methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
W330906-100G-K W330906-1KG-K W330906-5KG-K
SIALW330906-100G-KEA 96.27 EUR
SIALW330906-100G-K SIALW330906-1KG-K SIALW330906-5KG-K
2-Methylpyrazine, Sigma-Aldrich®
2-Methylpyrazine
Vzorec: C₅H₆N₂
Teplota varu: 135 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006142
Číslo CAS: 109-08-0
EINECS: 203-645-8
OSN: 1993
ADR: 3,III