Tlačiť
Pyrazine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
131700100 131700250 131701000
ACRO131700100EA 49.34 EUR
ACRO131700100 ACRO131700250 ACRO131701000
Pyrazine 99+%
Pyrazine
Vzorec: C₄H₄N₂
Teplota varu: 115…116 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 52…56 °C
Hustota: 1,0311 g/cm³ (60.9 °C)
Teplota vzplanutia: 55 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006122
Číslo CAS: 290-37-9
EINECS: 206-027-6
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,08047
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥99.0 %