Tlačiť
2,6-Dichloropyrazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
132497-25G 132497-5G
SIAL132497-25GEA 524.67 EUR
SIAL132497-25G SIAL132497-5G
2,6-Dichloropyrazine, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloropyrazine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Teplota varu: 120…122 °C (40 mmHg)
Teplota tavenia: 57…58 °C
Hustota: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00006125
Číslo CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8