Tlačiť
2,6-Dichloropyrazine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
232540010 232540050 232540250
ACRO232540010EA 35.14 EUR
ACRO232540010 ACRO232540050 ACRO232540250
2,6-Dichloropyrazine 99+%
2,6-Dichloropyrazine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Teplota varu: 120 - 122 °C (40 -rr)
Teplota tavenia: 53…56 °C
Hustota: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006125
Číslo CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥99.0 %