Tlačiť
6-Benzylaminopurine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B3408-100MG B3408-1G B3408-25G B3408-500MG
SIALB3408-100MGEA 16.57 EUR
SIALB3408-100MG SIALB3408-1G SIALB3408-25G SIALB3408-500MG
6-Benzylaminopurine, Sigma-Aldrich®
6-Benzylaminopurine
Vzorec: C₁₂H₁₁N₅
Teplota tavenia: 230…234 °C
Číslo MDL: MFCD00005572
Číslo CAS: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5